N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14598-25G OR14598-5G
APOSOR14598-25GEA 795 DKK
APOSOR14598-25G APOSOR14598-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Formel: C₁₈H₂₁NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00079671
CAS-nummer: 58438-04-3