Fmoc-Tic-OH
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Fmoc-L-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, (S)-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
OR14589-100G OR14589-25G
APOSOR14589-100GEA 1480 DKK
APOSOR14589-100G APOSOR14589-25G
Fmoc-Tic-OH
Fmoc-Tic-OH
Formel: C₂₅H₂₁NO₄
Smeltepunkt: 129…132 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00144368
CAS-nummer: 136030-33-6