4,5-Methylenedioxy-2-nitrocinnamic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)acrylic acid
OR1456-25G OR1456-5G
APOSOR1456-25GEA 5510 DKK
APOSOR1456-25G APOSOR1456-5G
4,5-Methylenedioxy-2-nitrocinnamic acid
4,5-Methylenedioxy-2-nitrocinnamic acid
Formel: C₁₀H₇NO₆
Molekylvægt: 237.17 g/mol
Smeltepunkt: 280 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063250
CAS-nummer: 6315-90-8