2-Bromo-N-fmoc-L-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Fmoc-Phe(2-Br)-OH
OR14554-1G OR14554-5G
APOSOR14554-1GEA 251 DKK
APOSOR14554-1G APOSOR14554-5G
2-Bromo-N-fmoc-L-phenylalanine
2-Bromo-N-fmoc-L-phenylalanine
Formel: C₂₄H₂₀BrNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01311743
CAS-nummer: 220497-47-2