Methyl (2-chloromethyl)oxazole-4-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methyl 2-(chloromethyl)oxazole-4-carboxylate
OR1452-1G OR1452-250MG
APOSOR1452-1GEA 469 DKK
APOSOR1452-1G APOSOR1452-250MG
Methyl (2-chloromethyl)oxazole-4-carboxylate 97%
Methyl (2-chloromethyl)oxazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₆ClNO₃
Smeltepunkt: 72…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660133
CAS-nummer: 208465-72-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,III