N-Boc-L-prolinol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-prolinol, 1-Boc-2-(S)-pyrrolidinemethanol, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinemethanol, (S)-1-Boc-2-pyrrolidinemethanol, N-Boc-L-Prolinol
OR14516-100G OR14516-25G OR14516-5G
APOSOR14516-100GEA 404 DKK
APOSOR14516-100G APOSOR14516-25G APOSOR14516-5G
N-Boc-L-prolinol
N-Boc-L-prolinol
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
Kogepunkt: 150 °C/4mmHg
Smeltepunkt: 62…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066232
CAS-nummer: 69610-40-8