Pyridine-2-carboxamidoxime
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14504-25G OR14504-5G
APOSOR14504-25GEA 469 DKK
APOSOR14504-25G APOSOR14504-5G
Pyridine-2-carboxamidoxime
Pyridine-2-carboxamidoxime
Formel: C₆H₇N₃O
Smeltepunkt: 120…124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085159
CAS-nummer: 1772-01-6