2-Amino-5-hydroxymethylpyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14503-1G OR14503-250MG
APOSOR14503-1GEA 491 DKK
APOSOR14503-1G APOSOR14503-250MG
2-Amino-5-hydroxymethylpyridine 97%
2-Amino-5-hydroxymethylpyridine
Formel: C₆H₈N₂O
Smeltepunkt: 113…120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659089
CAS-nummer: 113293-71-3