5-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14502-1G OR14502-250MG OR14502-5G
APOSOR14502-1GEA 502 DKK
APOSOR14502-1G APOSOR14502-250MG APOSOR14502-5G
5-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
5-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₅BrN₂O₂
Smeltepunkt: 290…292 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05663979
CAS-nummer: 1077-94-7