3,4-Dihydro-2H-chromen-2-ylmethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14501-1G OR14501-250MG
APOSOR14501-1GEA 1870 DKK
APOSOR14501-1G APOSOR14501-250MG
3,4-Dihydro-2H-chromen-2-ylmethanol 95%
3,4-Dihydro-2H-chromen-2-ylmethanol
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658990
CAS-nummer: 83278-86-8