Ethyl-5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR1450-1G OR1450-100MG OR1450-250MG OR1450-500MG OR1450-2.5G OR1450-5G
APOSOR1450-1GEA 345 DKK
APOSOR1450-1G APOSOR1450-100MG APOSOR1450-250MG APOSOR1450-500MG APOSOR1450-2.5G APOSOR1450-5G
Ethyl-5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate
Ethyl-5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₉NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797477
CAS-nummer: 33545-40-3