1-Boc-4-(4-formylphenyl)piperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR14490-1G OR14490-25G OR14490-5G
APOSOR14490-1GEA 0 DKK
APOSOR14490-1G APOSOR14490-25G APOSOR14490-5G
1-Boc-4-(4-formylphenyl)piperazine
1-Boc-4-(4-formylphenyl)piperazine
Formel: C₁₆H₂₂N₂O₃
Smeltepunkt: 117…119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05864663
CAS-nummer: 197638-83-8