6-(Hydroxymethyl)-2-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14489-1G OR14489-5G
APOSOR14489-1GEA 1440 DKK
APOSOR14489-1G APOSOR14489-5G
6-(Hydroxymethyl)-2-methylquinoline
6-(Hydroxymethyl)-2-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₁NO
Smeltepunkt: 136…139 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659066
CAS-nummer: 108166-02-5