2-Amino-3-nitrophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14485-25G OR14485-5G
APOSOR14485-25GEA 197 DKK
APOSOR14485-25G APOSOR14485-5G
2-Amino-3-nitrophenol
2-Amino-3-nitrophenol
Formel: C₆H₆N₂O₃
Smeltepunkt: 212…213 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010875
CAS-nummer: 603-85-0
EINECS: 210-060-1