4-(4-Chlorophenyl)-4-oxo-2-pyrrolidin-1-ylbutanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR14472-1G OR14472-250MG
APOSOR14472-1GEA 0 DKK
APOSOR14472-1G APOSOR14472-250MG
4-(4-Chlorophenyl)-4-oxo-2-pyrrolidin-1-ylbutanoic acid
4-(4-Chlorophenyl)-4-oxo-2-pyrrolidin-1-ylbutanoic acid
Formel: C₁₄H₁₆ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00954911
CAS-nummer: 139084-68-7