Methyl-3,5-dichloro-4-methoxybenzenecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR14469-10G OR14469-1G OR14469-5G
APOSOR14469-10GEA 6710 DKK
APOSOR14469-10G APOSOR14469-1G APOSOR14469-5G
Methyl-3,5-dichloro-4-methoxybenzenecarboxylate
Methyl-3,5-dichloro-4-methoxybenzenecarboxylate
Formel: C₉H₈Cl₂O₃
Smeltepunkt: 74…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017189
CAS-nummer: 24295-27-0