4,5-Dibenzyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14452-250MG OR14452-50MG
APOSOR14452-250MGEA 197 DKK
APOSOR14452-250MG APOSOR14452-50MG
4,5-Dibenzyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4,5-Dibenzyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formel: C₁₆H₁₅N₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00837917
CAS-nummer: 83673-68-1