2-Methyl-3-furohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Methyl-3-furoic hydrazide
OR14440-1G OR14440-5G
APOSOR14440-1GEA 1370 DKK
APOSOR14440-1G APOSOR14440-5G
2-Methyl-3-furohydrazide
2-Methyl-3-furohydrazide
Formel: C₆H₈N₂O₂
Molekylvægt: 140.14 g/mol
Smeltepunkt: 153…154 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01330023
CAS-nummer: 315672-60-7