Methyl3-hydroxy-4-nitrobenzoat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate
OR14421-5G OR14421-25G
APOSOR14421-5GEA 164 DKK
APOSOR14421-5G APOSOR14421-25G
Methyl3-hydroxy-4-nitrobenzoat 97%
Methyl3-hydroxy-4-nitrobenzoat
Formel: C₈H₇NO₅
Molekylvægt: 197.15 g/mol
Smeltepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016997
CAS-nummer: 713-52-0