Methyl-5-bromosalicylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14417-25G OR14417-5G OR14417-100G
APOSOR14417-25GEA 360 DKK
APOSOR14417-25G APOSOR14417-5G APOSOR14417-100G
Methyl-5-bromosalicylate
Methyl-5-bromosalicylate
Formel: C₈H₇BrO₃
Smeltepunkt: 61…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016460
CAS-nummer: 4068-76-2
EINECS: 223-776-4