Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)acrylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)acrylate, Methyl 4-hydroxycinnamate
OR14414-100G OR14414-25G OR14414-5G
APOSOR14414-100GEA 1350 DKK
APOSOR14414-100G APOSOR14414-25G APOSOR14414-5G
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)acrylate
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)acrylate
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Molekylvægt: 178.1846 g/mol
Smeltepunkt: 137…141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00157167
CAS-nummer: 3943-97-3