7-Methoxyindol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 7-Methoxy-1H-indole, Indol-7-yl methyl ether
OR1441-5G OR1441-25G
APOSOR1441-5GEA 426 DKK
APOSOR1441-5G APOSOR1441-25G
7-Methoxyindol 98%
7-Methoxyindole
Formel: C₉H₉NO
Kogepunkt: 108…110 °C/0,3mmHg
Massefylde: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00047203
CAS-nummer: 3189-22-8
EINECS: 221-690-1