3-Hydroxy-4'-methoxyflavon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4'-Methoxyflavonol, 3-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone, 3-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one
OR14402-1G OR14402-25G OR14402-5G
APOSOR14402-1GEA 327 DKK
APOSOR14402-1G APOSOR14402-25G APOSOR14402-5G
3-Hydroxy-4'-methoxyflavon
3-Hydroxy-4'-methoxyflavon
Formel: C₁₆H₁₂O₄
Molekylvægt: 268.27 g/mol
Smeltepunkt: 234 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017682
CAS-nummer: 6889-78-7