6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14393-1G OR14393-250MG
APOSOR14393-1GEA 1930 DKK
APOSOR14393-1G APOSOR14393-250MG
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Smeltepunkt: 289…291 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067843
CAS-nummer: 175135-86-1