Methyl6-amino-5-Bromnicotinat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 6-amino-5-bromonicotinate
OR14385-1G OR14385-5G OR14385-500MG
APOSOR14385-1GEA 186 DKK
APOSOR14385-1G APOSOR14385-5G APOSOR14385-500MG
Methyl6-amino-5-Bromnicotinat
Methyl6-amino-5-Bromnicotinat
Formel: C₇H₇BrN₂O₂
Smeltepunkt: 166…169 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659561
CAS-nummer: 180340-70-9