2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14384-1G OR14384-5G
APOSOR14384-1GEA 1090 DKK
APOSOR14384-1G APOSOR14384-5G
2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₇H₁₃NO₃
Smeltepunkt: 210 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00160581
CAS-nummer: 4364-02-7