6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)-4-quinoline carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14373-1G OR14373-250MG
APOSOR14373-1GEA 1310 DKK
APOSOR14373-1G APOSOR14373-250MG
6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)-4-quinoline carboxylic acid
6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)-4-quinoline carboxylic acid
Formel: C₁₆H₉Cl₂NO₂
Smeltepunkt: 288 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00034813
CAS-nummer: 126088-20-8