2-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1437-1G OR1437-5G
APOSOR1437-1GEA 349 DKK
APOSOR1437-1G APOSOR1437-5G
2-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
2-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Formel: C₁₁H₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00128308
CAS-nummer: 33265-71-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III