3'-Chlor-4'-hydroxyacetophenon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR14369-1G OR14369-5G OR14369-25G
APOSOR14369-1GEA 164 DKK
APOSOR14369-1G APOSOR14369-5G APOSOR14369-25G
3'-Chlor-4'-hydroxyacetophenon
3'-Chlor-4'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇ClO₂
Smeltepunkt: 92…105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00663621
CAS-nummer: 2892-29-7
UN nummer: 3335
ADR: 9,III