(4-Aminophenyl)[4-(2-pyridinyl)piperazino]methanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14362-1G OR14362-250MG
APOSOR14362-1GEA 556 DKK
APOSOR14362-1G APOSOR14362-250MG
(4-Aminophenyl)[4-(2-pyridinyl)piperazino]methanone
(4-Aminophenyl)[4-(2-pyridinyl)piperazino]methanone
Formel: C₁₆H₁₈N₄O
Molekylvægt: 282.35 g/mol
Smeltepunkt: 138 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659555
CAS-nummer: 885949-69-9