7-Bromisatin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR14358-25G OR14358-5G OR14358-100G
APOSOR14358-25GEA 741 DKK
APOSOR14358-25G APOSOR14358-5G APOSOR14358-100G
7-Bromisatin 95%
7-Bromisatin
Formel: C₈H₄BrNO₂
Smeltepunkt: 191…198 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00774354
CAS-nummer: 20780-74-9