4-Iodo-5-methylisoxazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14344-1G OR14344-250MG
APOSOR14344-1GEA 1810 DKK
APOSOR14344-1G APOSOR14344-250MG
4-Iodo-5-methylisoxazole 97%
4-Iodo-5-methylisoxazole
Formel: C₄H₄INO
Smeltepunkt: 27…28 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06411541
CAS-nummer: 7064-38-2