Thiazole-2-carbaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14343-1G OR14343-5G OR14343-250MG
APOSOR14343-1GEA 186 DKK
APOSOR14343-1G APOSOR14343-5G APOSOR14343-250MG
Thiazole-2-carbaldehyde 95+%
Thiazole-2-carbaldehyde
Formel: C₄H₃NOS
Kogepunkt: 61…63 °C/15mmHg
Massefylde: 1,288 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 68 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00142924
CAS-nummer: 10200-59-6