2-Hydroxy-6-methoxybenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14337-1G OR14337-5G
APOSOR14337-1GEA 164 DKK
APOSOR14337-1G APOSOR14337-5G
2-Hydroxy-6-methoxybenzoesyre
2-Hydroxy-6-methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₈O₄
Smeltepunkt: 134…138 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00674090
CAS-nummer: 3147-64-6