2-Hydroxy-5-methoxybenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Hydroxy-5-methoxybenzoic acid
OR14336-100G OR14336-250G OR14336-25G
APOSOR14336-100GEA 898 DKK
APOSOR14336-100G APOSOR14336-250G APOSOR14336-25G
2-Hydroxy-5-methoxybenzoesyre 98%
2-Hydroxy-5-methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₈O₄
Molekylvægt: 168.15 g/mol
Kogepunkt: 327
Smeltepunkt: 141…143 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002459
CAS-nummer: 2612-02-4
EINECS: 220-037-8