6-Quinolinol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14332-100G OR14332-25G OR14332-5G
APOSOR14332-100GEA 1260 DKK
APOSOR14332-100G APOSOR14332-25G APOSOR14332-5G
6-Quinolinol
6-Quinolinol
Formel: C₉H₇NO
Smeltepunkt: 188…194 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047611
CAS-nummer: 580-16-5
EINECS: 209-454-6