Dimethylglyoxim 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Diacetyl glyoxime, Diacetyl dioxime, 2,3-Butanedione dioxime
OR14325-100G OR14325-2.5KG OR14325-500G
APOSOR14325-100GEA 164 DKK
APOSOR14325-100G APOSOR14325-2.5KG APOSOR14325-500G
Dimethylglyoxim 99%
Dimethylglyoxim
Formel: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Molekylvægt: 116.12 g/mol
Kogepunkt: 53
Smeltepunkt: 240…241 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002117
CAS-nummer: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
UN nummer: 2926
ADR: 4.1+6.1 III
Merck Index: 13,03272