3-Bromanthranilsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Amino-3-bromobenzoic acid
OR14301-5G OR14301-100G OR14301-25G
APOSOR14301-5GEA 164 DKK
APOSOR14301-5G APOSOR14301-100G APOSOR14301-25G
3-Bromanthranilsyre 97%
3-Bromanthranilsyre
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molekylvægt: 216.03 g/mol
Kogepunkt: 343…344 °C
Smeltepunkt: 174…178 °C
Massefylde: 1.793 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 161 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03618453
CAS-nummer: 20776-51-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III