3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14292-1G OR14292-250MG OR14292-5G
APOSOR14292-1GEA 567 DKK
APOSOR14292-1G APOSOR14292-250MG APOSOR14292-5G
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
Smeltepunkt: 123…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01133694
CAS-nummer: 350988-62-4