6-Hydroxy-2-naphthaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14282-100G OR14282-25G OR14282-5G
APOSOR14282-100GEA 3480 DKK
APOSOR14282-100G APOSOR14282-25G APOSOR14282-5G
6-Hydroxy-2-naphthaldehyde 98%
6-Hydroxy-2-naphthaldehyde
Formel: C₁₁H₈O₂
Molekylvægt: 172.1800 g/mol
Smeltepunkt: 183 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03427537
CAS-nummer: 78119-82-1