5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
OR14269-25G OR14269-5G
APOSOR14269-25GEA 1900 DKK
APOSOR14269-25G APOSOR14269-5G
5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₈BrN₃
Smeltepunkt: 172…174 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00558911
CAS-nummer: 78583-82-1