Dess-Martin periodinane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14263-25G OR14263-100G OR14263-250G
APOSOR14263-25GEA 218 DKK
APOSOR14263-25G APOSOR14263-100G APOSOR14263-250G
Dess-Martin periodinane
Dess-Martin periodinane
Formel: C₁₃H₁₃IO₈
Smeltepunkt: 130…133 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00130127
CAS-nummer: 87413-09-0
UN nummer: 1479
ADR: 5.1,III