1-BOC-5-methoxyindol-2-boronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14256-1G OR14256-5G OR14256-25G
APOSOR14256-1GEA 513 DKK
APOSOR14256-1G APOSOR14256-5G APOSOR14256-25G
1-BOC-5-methoxyindol-2-boronsyre
1-BOC-5-methoxyindol-2-boronsyre
Formel: C₁₄H₁₈BNO₅
Smeltepunkt: 102…108 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04039006
CAS-nummer: 290331-71-4