2-Dimethylaminoquinoline-3-carbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR14255-1G OR14255-5G
APOSOR14255-1GEA 1090 DKK
APOSOR14255-1G APOSOR14255-5G
2-Dimethylaminoquinoline-3-carbaldehyde 97%
2-Dimethylaminoquinoline-3-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₁₂N₂O
Smeltepunkt: 52…53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06010203
CAS-nummer: 728035-61-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III