2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
6-Amino-2-propyl-1,3-benzoxazole
OR14234-250MG
OR14234-500MG
APOSOR14234-250MGEA
872
DKK
APOSOR14234-250MG
APOSOR14234-500MG
2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O Molekylvægt: 176.22 g/mol Smeltepunkt: 83…85 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06200963 CAS-nummer: 875851-66-4 |