Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR14226-1G
OR14226-5G
APOSOR14226-1GEA
404
DKK
APOSOR14226-1G
APOSOR14226-5G
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Smeltepunkt: 147…148 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06200984 CAS-nummer: 136117-69-6 |