2-iod-p-toluidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR14214-5G
OR14214-1G
OR14214-25G
APOSOR14214-5GEA
218
DKK
APOSOR14214-5G
APOSOR14214-1G
APOSOR14214-25G
2-iod-p-toluidin
2-iod-p-toluidin
Formel:
C₇H₈IN Smeltepunkt: 39…41 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03407391 CAS-nummer: 29289-13-2 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,II |