2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Hydrazinyl-1H-benzo[d]imidazole
OR14212-1G OR14212-5G
APOSOR14212-1GEA 164 DKK
APOSOR14212-1G APOSOR14212-5G
2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
Formel: C₇H₈N₄
Smeltepunkt: 224…225 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00513603
CAS-nummer: 15108-18-6