tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14195-5G OR14195-25G
APOSOR14195-5GEA 164 DKK
APOSOR14195-5G APOSOR14195-25G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
Smeltepunkt: 77…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094733
CAS-nummer: 116574-71-1