2-Brom-4-methoxyphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Brom-4-hydroxyanisole
OR14191-1G OR14191-25G OR14191-5G
APOSOR14191-1GEA 164 DKK
APOSOR14191-1G APOSOR14191-25G APOSOR14191-5G
2-Brom-4-methoxyphenol
2-Brom-4-methoxyphenol
Formel: C₇H₇BrO₂
Kogepunkt: 115 °C
Smeltepunkt: 45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02113712
CAS-nummer: 17332-11-5
EINECS: 605-671-9